Imprimer
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate, Methyl 4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR15416-1G OR15416-5G
APOSOR15416-1GEA 21.9 EUR
APOSOR15416-1G APOSOR15416-5G
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97+%
Methyl-4-bromo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₆H₆BrNO₂
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00832855
Numéro CAS: 934-05-4