Imprimer
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR15412-10G OR15412-1G OR15412-5G
APOSOR15412-10GEA 894 EUR
APOSOR15412-10G APOSOR15412-1G APOSOR15412-5G
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₇H₁₃NO₃
Point de fusion: 338 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200949
Numéro CAS: 107419-49-8