Imprimer
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR15397-1G OR15397-5G
APOSOR15397-1GEA 98.6 EUR
APOSOR15397-1G APOSOR15397-5G
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
5-(4-Chlorophenyl)-2-thiophenecarbaldehyde
Formule: C₁₁H₇ClOS
Point de fusion: 85…86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860767
Numéro CAS: 38401-71-7