Imprimer
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR15393-10G OR15393-1G OR15393-5G
APOSOR15393-10GEA 894 EUR
APOSOR15393-10G APOSOR15393-1G APOSOR15393-5G
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₇H₁₂ClNO₃
Point de fusion: 350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200950
Numéro CAS: 854867-53-1