Imprimer
Methyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
OR15353-500MG OR15353-1G
APOSOR15353-500MGEA 62.5 EUR
APOSOR15353-500MG APOSOR15353-1G
Methyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate 95%
Methyl-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formule: C₉H₇IN₂O₂
MW: 302.0686 g/mol
Point de fusion: 188…191 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07021385
Numéro CAS: 460087-82-5