2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR1532-100G
OR1532-250G
OR1532-25G
APOSOR1532-100GEA
0
EUR
APOSOR1532-100G
APOSOR1532-250G
APOSOR1532-25G
2'-Chloro-4'-(4-chlorophenoxy)acetophenone 98+%
Formule:
C₁₄H₁₀Cl₂O₂ Point de fusion: 54…58 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00140226 Numéro CAS: 119851-28-4 |