Imprimer
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-1-methyl-2-(trichloroacetyl)-1H-pyrrole
OR15312-10G OR15312-1G OR15312-5G
APOSOR15312-10GEA 493 EUR
APOSOR15312-10G APOSOR15312-1G APOSOR15312-5G
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2,2,2-trichloro-1-ethanone
Formule: C₇H₅BrCl₃NO
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276938
Numéro CAS: 184643-69-4