Imprimer
Methyl-4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoate, Methyl 4-(5-Oxazolyl)benzoate
OR15295-1G OR15295-5G
APOSOR15295-1GEA 26.1 EUR
APOSOR15295-1G APOSOR15295-5G
Methyl-4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenecarboxylate
Methyl-4-(1,3-oxazol-5-yl)benzenecarboxylate
Formule: C₁₁H₉NO₃
MW: 203.2 g/mol
Point de fusion: 112…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03012557
Numéro CAS: 179057-14-8