Imprimer
2-(tert-Butyl)-1H-indole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15275-1G OR15275-5G
APOSOR15275-1GEA 0 EUR
APOSOR15275-1G APOSOR15275-5G
2-(tert-Butyl)-1H-indole 95+%
2-(tert-Butyl)-1H-indole
Formule: C₁₂H₁₅N
Point de fusion: 75…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04004060
Numéro CAS: 1805-65-8