Imprimer
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Aminonicotinic acid, 6-BOC protected, 6-((tert-Butoxycarbonyl)amino)nicotinic acid
OR15274-1G OR15274-250MG
APOSOR15274-1GEA 130 EUR
APOSOR15274-1G APOSOR15274-250MG
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]nicotinic acid
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₄
MW: 238.25 g/mol
Point de fusion: 292…296 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682388
Numéro CAS: 231958-14-8