Imprimer
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-1H-benzo[d]imidazole
OR15270-1G OR15270-5G OR15270-10G
APOSOR15270-1GEA 42.2 EUR
APOSOR15270-1G APOSOR15270-5G APOSOR15270-10G
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole 98%
5-Bromo-2-chloro-1H-1,3-benzimidazole
Formule: C₇H₄BrClN₂
Point de fusion: 212…213 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04128987
Numéro CAS: 683240-76-8