Imprimer
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15235-100MG OR15235-250MG
APOSOR15235-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR15235-100MG APOSOR15235-250MG
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid 95%
2-[5-Methyl-2-(2-thienyl)-1,3-thiazol-4-yl]acetic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂S₂
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08443972
Numéro CAS: 924868-89-3