Imprimer
4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR15144-1G OR15144-5G
APOSOR15144-1GEA 538 EUR
APOSOR15144-1G APOSOR15144-5G
4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
4-Bromo-3-(tert-butyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formule: C₇H₁₁BrN₂O
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443992
Numéro CAS: 873837-19-5