Imprimer
2-Bromo-4,6-dimethylbenzenol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15140-1G OR15140-5G OR15140-25G
APOSOR15140-1GEA 0 EUR
APOSOR15140-1G APOSOR15140-5G APOSOR15140-25G
2-Bromo-4,6-dimethylbenzenol 96%
2-Bromo-4,6-dimethylbenzenol
Formule: C₈H₉BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443978
Numéro CAS: 15191-36-3