Imprimer
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15135-1G OR15135-500MG
APOSOR15135-1GEA 29 EUR
APOSOR15135-1G APOSOR15135-500MG
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
7-Bromo-5-nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
Point de fusion: 255…257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03617603
Numéro CAS: 685109-10-8