Imprimer
3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Oxo-3-(3-pyridyl)propanenitrile
OR15117-1G OR15117-5G
APOSOR15117-1GEA 84.1 EUR
APOSOR15117-1G APOSOR15117-5G
3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile 97%
3-Oxo-3-pyridin-3-ylpropionitrile
Formule: C8H6N2O
Point de fusion: 79…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08282797
Numéro CAS: 30510-18-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III