Imprimer
N-(Chloroacétyl)morpholine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR1511-100G OR1511-25G OR1511-5G
APOSOR1511-100GEA 0 EUR
APOSOR1511-100G APOSOR1511-25G APOSOR1511-5G
N-(Chloroacétyl)morpholine 98%
N-(Chloroacétyl)morpholine
Formule: C₆H₁₀ClNO₂
Point de fusion: 26…30 °C
Densité: 1,257 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00721939
Numéro CAS: 1440-61-5
EINECS: 215-880-3