Imprimer
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR15105-1G OR15105-5G
APOSOR15105-1GEA 538 EUR
APOSOR15105-1G APOSOR15105-5G
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Methyl-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-3-methoxyacrylate
Formule: C₁₂H₁₃ClO₄
Point de fusion: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443943
Numéro CAS: 255908-42-0