Imprimer
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR15101-10G OR15101-1G OR15101-5G
APOSOR15101-10GEA 1690 EUR
APOSOR15101-10G APOSOR15101-1G APOSOR15101-5G
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Methyl-3-bromo-1-(cyanomethyl)-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₉BrN₂O₂
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444032
Numéro CAS: 924869-15-8