Imprimer
2-Hydrazino-1,3-benzothiazole-6-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR15096-1G OR15096-5G
APOSOR15096-1GEA 538 EUR
APOSOR15096-1G APOSOR15096-5G
2-Hydrazino-1,3-benzothiazole-6-carbohydrazide
2-Hydrazino-1,3-benzothiazole-6-carbohydrazide
Formule: C₈H₉N₅OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08444017
Numéro CAS: 924869-07-8