1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR15080-1G
OR15080-5G
APOSOR15080-1GEA
538
EUR
APOSOR15080-1G
APOSOR15080-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylmethyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formule:
C₁₅H₁₉NO₃ MW: 261.32 g/mol Point de fusion: 278…281 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03645498 Numéro CAS: 887440-34-8 |