Imprimer
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15079-1G OR15079-5G OR15079-250MG
APOSOR15079-1GEA 132 EUR
APOSOR15079-1G APOSOR15079-5G APOSOR15079-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonamide
Formule: C₈H₉NO₃S
Point de fusion: 164…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03069322
Numéro CAS: 112894-47-0