Imprimer
2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15059-1G OR15059-250MG
APOSOR15059-1GEA 0 EUR
APOSOR15059-1G APOSOR15059-250MG
2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid 95%
2-(Acetylamino)-3-[(4-bromophenyl)sulphanyl]propanoic acid
Formule: C₁₁H₁₂BrNO₃S
Point de fusion: 152…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00869819
Numéro CAS: 126253-78-9