Imprimer
Pyridinium tribromide 90+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Pyridinium bromide perbromide, Monopyridin-1-ium tribromide, Pyridine hydrobromide perbromide
OR15023-100G OR15023-1KG OR15023-500G
APOSOR15023-100GEA 21.9 EUR
APOSOR15023-100G APOSOR15023-1KG APOSOR15023-500G
Pyridinium tribromide 90+%
Pyridinium tribromide
Formule: C₅H₆Br₃N
MW: 319.82 g/mol
Point de fusion: 127…133 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013223
Numéro CAS: 39416-48-3
EINECS: 254-446-8
ONU: 3261
ADR: 8 II