Imprimer
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15021-1G OR15021-500MG OR15021-5G
APOSOR15021-1GEA 58 EUR
APOSOR15021-1G APOSOR15021-500MG APOSOR15021-5G
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol 96%
2-(1H-Pyrazol-3-yl)phenol
Formule: C₉H₈N₂O
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093876
Numéro CAS: 34810-67-8
EINECS: 252-222-4