Imprimer
3-Chloro-o-xylène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15013-25G OR15013-5G
APOSOR15013-25GEA 0 EUR
APOSOR15013-25G APOSOR15013-5G
3-Chloro-o-xylène 98%
3-Chloro-o-xylène
Formule: C₈H₉Cl
Point d'ébullition: 194 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060689
Numéro CAS: 608-23-1