Imprimer
2,5-Dichloroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Dichloro-2-methoxybenzene
OR15004-25G OR15004-5G
APOSOR15004-25GEA 52.2 EUR
APOSOR15004-25G APOSOR15004-5G
2,5-Dichloroanisole
2,5-Dichloroanisole
Formule: C₇H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 128…132 °C/3.5mmHg
Densité: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061123
Numéro CAS: 1984-58-3
EINECS: 217-852-6