Imprimer
Oxyde de méthyle et de 6-quinolyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methoxyquinoline
OR14908-100G OR14908-25G OR14908-5G
APOSOR14908-100GEA 246 EUR
APOSOR14908-100G APOSOR14908-25G APOSOR14908-5G
Oxyde de méthyle et de 6-quinolyle 97%
Oxyde de méthyle et de 6-quinolyle
Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159.19 g/mol
Point d'ébullition: 140…146 °C/15mmHg
Point de fusion: 17…20 °C
Densité: 1.152 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006800
Numéro CAS: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2