Imprimer
2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14906-100G OR14906-25G OR14906-5G
APOSOR14906-100GEA 0 EUR
APOSOR14906-100G APOSOR14906-25G APOSOR14906-5G
2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
2,3-Dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Formule: C₁₂H₁₁NO
Point de fusion: 224…226 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00173749
Numéro CAS: 15128-52-6