Imprimer
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14855-1G OR14855-500MG
APOSOR14855-1GEA 0 EUR
APOSOR14855-1G APOSOR14855-500MG
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Formule: C₆H₅N₃S
Point de fusion: 234…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01316189
Numéro CAS: 14080-56-9