Imprimer
5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14831-1G OR14831-250MG
APOSOR14831-1GEA 105 EUR
APOSOR14831-1G APOSOR14831-250MG
5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazole
5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazole
Formule: C₅H₉N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093824
Numéro CAS: 32039-21-7