Imprimer
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(1,3-thiazol-2-yl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,2-Dioxo-3-(1,3-thiazol-2-yl)diazathiane, N1-BOC protected
OR14828-1G OR14828-5G
APOSOR14828-1GEA 180 EUR
APOSOR14828-1G APOSOR14828-5G
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(1,3-thiazol-2-yl)-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-2,2-dioxo-3-(1,3-thiazol-2-yl)-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₃N₃O₄S₂
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09865022
Numéro CAS: 1017782-67-0