5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR14772-1G
OR14772-25G
OR14772-5G
APOSOR14772-1GEA
21.9
EUR
APOSOR14772-1G
APOSOR14772-25G
APOSOR14772-5G
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formule:
C₈H₇NO₄ Point de fusion: 80…82 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00456498 Numéro CAS: 20357-24-8 |