Imprimer
Acide 2-bromo-4-chlorobenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1476-100G OR1476-25G OR1476-5G
APOSOR1476-100GEA 145 EUR
APOSOR1476-100G APOSOR1476-25G APOSOR1476-5G
Acide 2-bromo-4-chlorobenzoïque
Acide 2-bromo-4-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235.46 g/mol
Point de fusion: 157…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672930
Numéro CAS: 936-08-3
ONU: 2811
ADR: 6.1 III