Imprimer
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: trans-4-Hydroxy-L-proline methyll ester hydrochloride, H-Hyp-OMe·HCl, H-Hyp-OMe.HCl, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
OR14759-25G OR14759-5G OR14759-10G
APOSOR14759-25GEA 49.3 EUR
APOSOR14759-25G APOSOR14759-5G APOSOR14759-10G
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₃·HCl
MW: 181.6 g/mol
Point d'ébullition: 282.3 °C
Point de fusion: 166…168 °C
Point d'éclair: 124.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080855
Numéro CAS: 40216-83-9