Imprimer
H-Phe(4-tBu)-OH 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-p-tBu-Phe-OH
OR14740-1G OR14740-5G
APOSOR14740-1GEA 58 EUR
APOSOR14740-1G APOSOR14740-5G
H-Phe(4-tBu)-OH 96%
H-Phe(4-tBu)-OH
Formule: C₁₃H₁₉NO₂
MW: 221.3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02259528
Numéro CAS: 82372-74-5