Imprimer
Fmoc-L-propargylglycine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Fmoc-Pra-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-propargylglycine, N-Fmoc-L-propargylglycine, (S)-2-(Fmoc-amino)-4-pentynoic acid, Fmoc-propargyl-Gly-OH
OR14676-1G OR14676-5G
APOSOR14676-1GEA 29 EUR
APOSOR14676-1G APOSOR14676-5G
Fmoc-L-propargylglycine 98%
Fmoc-L-propargylglycine
Formule: C₂₀H₁₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075095
Numéro CAS: 198561-07-8