Imprimer
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14613-1G OR14613-5G
APOSOR14613-1GEA 0 EUR
APOSOR14613-1G APOSOR14613-5G
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₀INO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00672557
Numéro CAS: 205526-29-0