Imprimer
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Fmoc-p-iodo-Phe-OH, Fmoc-Phe(4-I)-OH
OR14612-1G OR14612-5G
APOSOR14612-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14612-1G APOSOR14612-5G
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine 98%
Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₀INO₄
Point de fusion: 213…217 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00672340
Numéro CAS: 82565-68-2