Imprimer
Boc-D-4-iodophenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Boc-D-Phe(4-I)-OH, N-Boc-4-iodo-D-phenylalanine, Boc-p-iodo-D-Phe-OH
OR14611-1G OR14611-25G OR14611-5G
APOSOR14611-1GEA 36.4 EUR
APOSOR14611-1G APOSOR14611-25G APOSOR14611-5G
Boc-D-4-iodophenylalanine
Boc-D-4-iodophenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈INO₄
MW: 391.205 g/mol
Point de fusion: 118…124 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079670
Numéro CAS: 176199-35-2