Imprimer
Fmoc-3,4-dichloro-D-phenylalanine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR14609-5G OR14609-1G
APOSOR14609-5GEA 0 EUR
APOSOR14609-5G APOSOR14609-1G
Fmoc-3,4-dichloro-D-phenylalanine 95+%
Fmoc-3,4-dichloro-D-phenylalanine
Formule: C₂₄H₁₉Cl₂NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273472
Numéro CAS: 177966-58-4