Imprimer
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Fmoc-1-Nal-OH
OR14596-10G OR14596-5G
APOSOR14596-10GEA 207 EUR
APOSOR14596-10G APOSOR14596-5G
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Formule: C₂₈H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151914
Numéro CAS: 96402-49-2