Imprimer
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1459-1G OR1459-250MG OR1459-500MG OR1459-5G
APOSOR1459-1GEA 353 EUR
APOSOR1459-1G APOSOR1459-250MG APOSOR1459-500MG APOSOR1459-5G
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate 95%
Methyl-3-iodo-1H-indole-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₈INO₂
Point de fusion: 150 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797504
Numéro CAS: 850374-98-0