Imprimer
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Methyl 2-(chloromethyl)oxazole-4-carboxylate
OR1452-1G OR1452-250MG
APOSOR1452-1GEA 62.5 EUR
APOSOR1452-1G APOSOR1452-250MG
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate 97%
Methyl (2-chloromethyl)oxazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₆ClNO₃
Point de fusion: 72…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660133
Numéro CAS: 208465-72-9
ONU: 3261
ADR: 8,III