Imprimer
N-Boc-L-prolinol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinol, 1-Boc-2-(S)-pyrrolidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (S)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, N-Boc-L-Prolinol
OR14516-100G OR14516-25G OR14516-5G
APOSOR14516-100GEA 53.8 EUR
APOSOR14516-100G APOSOR14516-25G APOSOR14516-5G
N-Boc-L-prolinol
N-Boc-L-prolinol
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201.27 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C/4mmHg
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066232
Numéro CAS: 69610-40-8