D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR14514-25G
OR14514-5G
OR14514-100G
APOSOR14514-25GEA
40.6
EUR
APOSOR14514-25G
APOSOR14514-5G
APOSOR14514-100G
D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol 95%
D(-)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
Formule:
C₅H₁₁NO Point d'ébullition: 74…76 °C/2mmHg Densité: 1,025 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064321 Numéro CAS: 68832-13-3 |