Imprimer
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR1450-1G OR1450-100MG OR1450-250MG OR1450-500MG OR1450-2.5G OR1450-5G
APOSOR1450-1GEA 45.9 EUR
APOSOR1450-1G APOSOR1450-100MG APOSOR1450-250MG APOSOR1450-500MG APOSOR1450-2.5G APOSOR1450-5G
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797477
Numéro CAS: 33545-40-3