Imprimer
1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR14490-1G OR14490-25G OR14490-5G
APOSOR14490-1GEA 0 EUR
APOSOR14490-1G APOSOR14490-25G APOSOR14490-5G
1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
Formule: C₁₆H₂₂N₂O₃
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864663
Numéro CAS: 197638-83-8