Imprimer
Furan-2-sulphonyl chloride 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR14486-1G OR14486-250MG
APOSOR14486-1GEA 493 EUR
APOSOR14486-1G APOSOR14486-250MG
Furan-2-sulphonyl chloride 97+%
Furan-2-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₃ClO₃S
Point d'ébullition: 79…81 °C/10mmHg
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06658968
Numéro CAS: 52665-48-2
ONU: 3265
ADR: 8,III