Imprimer
4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Dibenzyl-3-thio-4H-1,2,4-triazole
OR14452-250MG OR14452-50MG
APOSOR14452-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR14452-250MG APOSOR14452-50MG
4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formule: C₁₆H₁₅N₃S
MW: 281.38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00837917
Numéro CAS: 83673-68-1